Learn More
N-Boc-4-Methoxy-D-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478607 250 mg 250 Milligramm
15458607 1 g 1 Gramm
15468607 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52082.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68856-96-2 | C15H21NO5 | 295.335 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68856-96-2
Summenformel C15H21NO5
Molekulargewicht (g/mol) 295.335
InChI-Schlüssel SLWWWZWJISHVOU-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-tyr me-oh, boc-4-methoxy-d-phenylalanine, boc-o-methyl-d-tyrosine, boc-4-methoxy-d-phe-oh, n-boc-4-methoxy-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, d-tyrosine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, boc-l-phe 4-och3-oh, boc-d-phe 4-ome-oh
PubChem CID 7017908
IUPAC-Name (2R)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 295.33
Reinheit (%) 95%