Learn More
N-Boc-4-Cyano-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458618
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458618 1 g 1 Gramm
15468618 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62023.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 131724-45-3 | C15H18N2O4 | 290.319 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131724-45-3
Summenformel C15H18N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 290.319
MDL-Nummer MFCD00672526
InChI-Schlüssel RMBLTLXJGNILPG-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-phe 4-cn-oh, boc-l-4-cyanophenylalanine, boc-4-cyano-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, boc-d-4-cyanophenylalanine, n-boc-4-cyanophenylalanine, s-n-boc-4-cyanophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 2s-3-4-cyanophenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-l-4-cn-phe-oh
PubChem CID 7020841
IUPAC-Name (2S)-3-(4-cyanophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C#N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4-cyano-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Farbe Weiß
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7715793
Menge 1 g
Formelmasse 290.31
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver