Learn More
N-Boc-4,5-Dehydro-L-Leucin-Dicyclohexylaminsalz, 97 %
Artikelnummer. 15467645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467645 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15467645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27005.MF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-4,5-dehydro-L-leucine dicyclohexylamine salt
CAS 87720-54-5
Schmelzpunkt 148°C to 153°C
Summenformel C23H42N2O4
MDL-Nummer MFCD00237524
Menge 50 mg
UN-Nummer UN3077
Synonym boc-4,5-dehydro-leu-oh dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpent-4-enoic acid; dicha, boc-s-2-methallylglycine dcha, boc-4,5-dehydro-leu-oh . dcha, boc-4,5-dehydro-l-leu-oh . dcha, boc-4,5-dehydro-leu-oh dicyclohexylammonium salt, n-boc-4,5-dehydro-l-leucine dicyclohexylamine salt, boc-4,5-dehydro-leu-oh dicyclohexylammonium salt hplc, dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpent-4-enoate, n-tert-butoxycarbonyl-4-methylidene-l-norvaline-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1
InChI-Schlüssel ZRIOKRZSXPPREV-FETADZTQNA-N
Optische Drehung +13° (c=1 in Methanol)
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(=C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin; (2S)-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 410.60
PubChem CID 2755920
Formelmasse 410.59
Reinheit (%) 97%