missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-3-dimethylamino-DL-Alanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7034715
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
851653-36-6
C10H20N2O4
232.28
MFCD04972270
VCDQZVYJKDSORW-UHFFFAOYSA-N
2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, nalpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino alanine, n?-boc-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy c, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, n-alpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid
13850981
3-(Dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
851653-36-6
C10H20N2O4
232.28
MFCD04972270
VCDQZVYJKDSORW-UHFFFAOYSA-N
2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, nalpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino alanine, n?-boc-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy c, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, n-alpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid
13850981
3-(Dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-3-dimethylamino-DL-alanine
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 97%
Menge 250 mg

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'