Learn More
N-Boc-3-Cyclohexyl-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451488 1 g 1 Gramm
15471488 250 mg 250 Milligramm
15461488 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55282.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 37736-82-6 | C14H25NO4 | 271.357 g/mol
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um agrochemische, organische und pharmazeutische Zwischenprodukte.
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37736-82-6
Summenformel C14H25NO4
Molekulargewicht (g/mol) 271.357
MDL-Nummer MFCD00211335
InChI-Schlüssel MSZQAQJBXGTSHP-NSHDSACASA-N
Synonym boc-cha-oh, boc-cha-oh hydrate, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-beta-cyclohexyl-ala-oh, boc-l-cyclohexylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid, n-boc-b-cyclohexylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-cyclohexyl-ala-oh, boc-3-cyclohexyl-l-alanine
PubChem CID 10588189
IUPAC-Name (2S)-3-Cyclohexyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCCCC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine
Menge 1 g
Beilstein 3060603
Formelmasse 271.36
Reinheit (%) 98%