Learn More
N-Boc-3-brom-2-isoxazolin-5-methylamin, 97 %
Artikelnummer. 11396759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396759 2.5 g 2.50 Gramm
11386759 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396759 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26274.27
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109770-82-3
Summenformel C9H15BrN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 279.13
MDL-Nummer MFCD08741480
InChI-Schlüssel AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
PubChem CID 13637723
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[(3-Brom-4,5-Dihydro-1,2-Oxazol-5-yl)Methyl]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine
Menge 2.5 g
Formelmasse 279.14
Reinheit (%) 97%