Learn More
N-BOC-3-(4-Cyanphenyl)-oxaziridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10777982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10777982 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10699253 2 g Glasflasche 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10777982 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 297095000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 150884-56-3 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150884-56-3
Summenformel C13H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 246.27
MDL-Nummer MFCD00800493
InChI-Schlüssel ACXPNVRTMHEHMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, tert-butyl 3-4-cyanophenyl-1,2-oxaziridine-2-carboxylate, tert-butyl 3-4-cyanophenyl oxaziridine-2-carboxylate, 2-oxaziridinecarboxylicacid, 3-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s-rel-9ci, acmc-20n62r, n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, 98+%, 2-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl oxaziridine, n-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl-oxaziridine, 3-4-cyano-phenyl-oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-4-cyano-phenyl oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2725038
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-(4-Cyanophenyl)Oxaziridin-2-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(O1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 63.0°C
Farbe Beige bis weiß
Elementanalytik 98.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,methylene chloride,chloroform,,etc
Formelmasse 246.27
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.