Learn More
N-Boc-2-propargyl-D-Glycin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499078 1 g 1 Gramm
15409088 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62572.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63039-46-3
Summenformel C10H14NO4
Molekulargewicht (g/mol) 212.23
MDL-Nummer MFCD01320886
InChI-Schlüssel AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
Synonym boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acid
PubChem CID 7009126
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-2-propargyl-D-glycine
Menge 1 g
IUPAC-Name (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pent-4-ynoate
Formelmasse 213.23
Reinheit (%) 95%