Learn More
N-Boc-2-Brombenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431358 250 mg 250 Milligramm
15411358 1 g 1 Gramm
15421358 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55190.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162356-90-3
Summenformel C12H16BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 286.169
MDL-Nummer MFCD05664385
InChI-Schlüssel DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-bromobenzylcarbamate, n-boc-2-bromobenzylamine, n-tert-butoxycarbonyl-2-bromobenzylamine, tert-butyl n-2-bromophenyl methyl carbamate, 2-bromo-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-bromobenzyl carbamate, 2-bromobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonylaminomethyl-2-bromobenzene, carbamic acid, 2-bromophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem7804
PubChem CID 7018300
IUPAC-Name tert-butyl N-[(2-bromphenyl)methyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-2-bromobenzylamine
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Farbe Weiß bis braun
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 286.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest