missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Boc-2,4,5 -trifluoro-D-Phenylalanin, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ H62878.03

Additional Details : CAS : 486460-09-7 Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15439328

  • 193.72 CHF / 1 Gramm


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

486460-09-7
319.28
FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
7146200
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
C14H16F3NO4
MFCD06659118
r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propansäure

Spezifikation

N-Boc-2,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
C14H16F3NO4
r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
319.28
319.28
98%
486460-09-7
MFCD06659118
FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propansäure
7146200
Fest
1g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation