Learn More
N-Boc-1,6-Diaminohexan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Boc-1,6-diaminohexane |
| CAS | 51857-17-1 |
| Summenformel | C11 H24 N2 O2 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H24N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-(6-aminohexyl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.32 |
| Formelmasse | 216.1838 |