Learn More
N-Boc-1,4-Diaminocyclohexan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442359 5 g 5 Gramm
15452359 250 mg 250 Milligramm
15432359 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64932.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 195314-59-1 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 195314-59-1
Summenformel C11H23N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.32
MDL-Nummer MFCD01076211,MFCD03001719,MFCD03844604
InChI-Schlüssel FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
IUPAC-Name tert-Butyl N-(4-aminocyclohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC([NH3+])CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-1,4-diaminocyclohexane
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 13428745
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest