Learn More
N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492699 5 g 5 Gramm
15482699 1 g 1 Gramm
15402709 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66193.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 286961-14-6 | C16H28BNO4 | 309.21 g/mol
Reagent used for suzuki-Miyaura cross-coupling using palladium phosphine catalyst, palladium-catalyzed ligand-controlled regioselective Suzuki coupling, wrenchnolol derivative optimized for gene activation in cells. Also used in Preparation of several enzymatic inhibitors and receptor ligands, orally active anaplastic lymphoma kinase inhibitors and oxazolecarboxamides as diacylglycerol acyltransferase-1 inhibitors for treatment of obesity and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für die Suzuki-Miyaura-Kreuzkopplung mit Palladiumphosphin-Katalysator, für die Palladium-katalysierte ligangesteuerte regioselektive Suzuki-Kopplung und für die Genaktivierung in Zellen mit optimiertem Wrenchnolol-Derivat. Wird auch bei der Vorbereitung mehrerer enzymatischer Inhibitoren und Rezeptorliganden, oral aktiver anaplastischer Lymphom-Kinase-Inhibitoren und Oxazolcarboxamide als Diacylglycerolacyltransferase-1-Inhibitoren zur Behandlung von Adipositas und Diabetes eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 286961-14-6
Summenformel C16H28BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 309.21
MDL-Nummer MFCD03840345
InChI-Schlüssel VVDCRJGWILREQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-n-boc-4-boronic acid pinacol ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 4642098
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-3,6-Dihydro-2H-Pyridin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 327.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest