Learn More
N-Benzyltropinon, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10081524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10081524 1 g 1 Gramm
10159152 10 g 10 Gramm
10595544 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081524 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07738DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 28957-72-4
Summenformel C14H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 215.30
MDL-Nummer MFCD00151640
InChI-Schlüssel RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N
Synonym 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
PubChem CID 119846
IUPAC-Name 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on
SMILES O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 97%