Learn More
N-Benzyltrifluoracetamid, TRC
Artikelnummer. 30338173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338173 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338173 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3161351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Benzyltrifluoroacetamide
CAS 7387-69-1
Summenformel C9 H8 F3 N O
Menge 1 g
Synonym 2,2,2-Trifluoro-N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzyl-2,2,2-trifluoro-acetamide, NSC 24676
InChI-Formel InChI=1S/C9H8F3NO/c10-9(11,12)8(14)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NCc1ccccc1
IUPAC-Name N-Benzyl-2,2,2-trifluoracetamid
Molekulargewicht (g/mol) 203.16
Formelmasse 203.0558