Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)-succinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide is a reagent used in the preparation of peptide thioacids view peptide precursors. Also used in the preparation of amino glycoside derivatives for the function of topoisomerase for both human and bacterial inhibition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid ist ein Reagenz, das bei der Herstellung von Peptidthiosäuren verwendet wird, um Peptidvorstufen zu betrachten. Auch bei der Vorbereitung von Aminglykosid-Derivaten für die Funktion von Topoisomerase für die menschliche und bakterielle Hemmung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Aceton (0.1 g/ml).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagertemperatur 2 bis 8 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid ist ein Reagenz, das bei der Herstellung von Peptidthiosäuren verwendet wird, um Peptidvorstufen zu betrachten. Auch bei der Vorbereitung von Aminglykosid-Derivaten für die Funktion von Topoisomerase für die menschliche und bakterielle Hemmung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Aceton (0.1 g/ml).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagertemperatur 2 bis 8 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide |
Schmelzpunkt | 77°C to 82°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1387927 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,methanol,acetone (0.1g/mL). |
Formelmasse | 249.23 |
Reinheit (%) | 99% |