Learn More
N-Benzyloxycarbonylglycin, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
N-Carbobenzoxyglycine is used in the dipeptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Carbobenzoxyglycin wird bei der Dipeptidsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
N-Carbobenzoxyglycin wird bei der Dipeptidsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonylglycine |
Schmelzpunkt | 119°C to 122°C |
Strukturformel | C6H5CH2OCONHCH2CO2H |
Beilstein | 526877 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 209.2 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 25 g |