Learn More
N-Benzyloxycarbonylglycinamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488668 5 g 5 Gramm
15498668 25 g 25 Gramm
15408678 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62085.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 949-90-6
Summenformel C10H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.22
MDL-Nummer MFCD00042825
InChI-Schlüssel HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-gly-nh2, z-glycineamide, z-glycine amide, benzyl n-carbamoylmethyl carbamate, benzyl n-2-amino-2-oxoethyl carbamate, benzyl carbamoylmethylcarbamate, n-carbamoylmethyl phenylmethoxy carboxamide, n-benzyloxycarbonylglycinamide, z-glycinamide, cbz-glyamide
PubChem CID 70366
IUPAC-Name Benzyl-N-(2-amino-2-oxoethyl)carbamat
SMILES NC(=O)CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonylglycinamide
Schmelzpunkt 136°C to 139°C
Strukturformel C6H5CH2OCONHCH2CONH2
Menge 5 g
Beilstein 2054564
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.