Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-O-Benzyl-L-serin, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
N-Benzyloxycarbonyl-O-Benzyl-L-Serin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-O-benzyl-L-serine |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 329.35 |
| Reinheit (%) | 95% |