Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Tyrosinmethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479618 5 g 5 Gramm
15489618 25 g 25 Gramm
15418136 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63113.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13512-31-7 | C18H19NO5 | 329.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13512-31-7
Summenformel C18H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 329.35
MDL-Nummer MFCD00038784
InChI-Schlüssel SLLMDHBKALJDBW-XISACWJONA-N
Synonym z-tyr-ome, z-l-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, cbz-tyr-ome, z-l-tyr-ome, z-tyr-och3, cbz-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosinemethylester, n-benzyloxycarbonyltyrosine methyl ester
PubChem CID 7010613
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester
Schmelzpunkt 93°C to 97°C (decomposition)
IUPAC-Name Methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
Menge 5 g
Formelmasse 329.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest