Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Serin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-L-serine |
| Schmelzpunkt | 117°C to 120°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2058314 |
| Optische Drehung | +6° (c=7 in Acetic Acid) |
| Formelmasse | 239.23 |
| Reinheit (%) | 99% |