Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Prolin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339729 5 g 5 Gramm
11319729 50 g 50 Gramm
11329729 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339729 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21672.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1148-11-4 | C13H15NO4 | 249.266 g/mol
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline is a potent inhibitor of prolidase; a specific peptidase that cleaves dipeptides with a C-terminal prolyl and hydroxylprolyl residue. It is also used in the synthesis of N-(L-Prolyl)-β-alanine which is a derivative of the naturally occurring beta amino acid β-Alanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-prolin ist ein potenter In-vitro- und In-vivo-Inhibitor der Prolidase, einer spezifischen Peptidase, die Dipeptide mit einem C-terminalen Prolin bzw. Hydroxyprolin spaltet. Es wird auch bei der Synthese von N-(L-Prolyl)-β-alanin verwendet, einem Derivat der natürlich vorkommenden beta-Aminosäure β-Alanin.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, nahezu durchsichtig.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1148-11-4
Summenformel C13H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 249.266
MDL-Nummer MFCD00003170
InChI-Schlüssel JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Synonym z-pro-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-proline, n-carbobenzoxy-l-proline, n-cbz-l-proline, benzyloxycarbonyl-l-proline, carbobenzoxyproline, carbobenzyloxy-l-proline, carbobenzoxy-l-proline, benzyloxycarbonylproline, n-carbobenzyloxy-l-proline
PubChem CID 101987
IUPAC-Name (2S)-1-Phenylmethoxycarbonylpyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-proline
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 5 g
Beilstein 88579
Optische Drehung −60° (c=1 in Acetic Acid)
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) ≥98%