Learn More
N-benzyloxycarbonyl-L-Leucin, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu ca. .5 % Lösungsmittel enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338185 25 g 25 Gramm
11328185 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338185 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08471.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Reaktionsmittel für die peptidbasierte Herstellung potenzieller Antitumorwirkstoffe, die Herstellung von Cyclopropyl-Peptidomimetika und die Peptidsynthese eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Chloroform, DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2018-66-8
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD00026494
InChI-Schlüssel USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
Synonym z-leu-oh, n-cbz-l-leucine, n-carbobenzoxy-l-leucine, carbobenzoxy-l-leucine, n-carbobenzyloxy-l-leucine, carbobenzoxyleucine, z-l-leucine, benzyloxycarbonyl-l-leucine, n-benzyloxycarbonyl-l-leucine, cbz-leu-oh
PubChem CID 74840
ChEBI CHEBI:28282
IUPAC-Name (2S)-4-Methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-leucine
Dichte 1
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Odorless
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse), kann bis zu ≈5 % Lösungsmittel enthalten
Brechungsindex 1.508
Menge 25 g
Beilstein 1253861
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Optische Drehung −17.5° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 265.3
Reinheit (%) ≥98%