Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminsäure γ-tert-Butylester, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366734 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10366734
Marke: Thermo Scientific Acros 426150050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3886-08-6
Summenformel C17H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
MDL-Nummer MFCD00038274
InChI-Schlüssel GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
IUPAC-Name (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-(tert-butoxy)-5-Oxopentanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid γ-tert-butyl ester
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 98+%