Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminsäure 5-tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495127
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11495127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22557.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3886-08-6
Summenformel C17H22NO6
Molekulargewicht (g/mol) 336.37
MDL-Nummer MFCD00038274
InChI-Schlüssel GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
Synonym z-glu otbu-oh, cbz-glu obut-oh, cbz-l-glu otbu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-cbz-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-4-tert-butyl oxycarbonyl-2-phenylmethoxy carbonylamino butanoic acid, 5-tert-butyl n-carbobenzoxy-l-glutamate, pubchem6261
PubChem CID 107472
IUPAC-Name (2S)-5-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 5 g
Optische Drehung −13° (c=2 in Methanol)
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 97%