Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Asparaginsäure1-Benzyl-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447266
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447266 5 g 5 Gramm
15437266 1 g 1 Gramm
15457266 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62306.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4779-31-1 | C19H19NO6 | 357.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4779-31-1
Summenformel C19H19NO6
Molekulargewicht (g/mol) 357.36
MDL-Nummer MFCD00038594
InChI-Schlüssel UYOZWZKJQRBZRH-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-asp-obzl, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid 1-benzyl ester, 1-benzyl n-carbobenzyloxy-l-aspartate, 3s-4-benzyloxy-3-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3s-4-oxo-4-phenylmethoxy-3-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, z-asp-obn, cbz-l-asp-obn, benzyloxycarbonyl-l-aspartic-benzyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 1-benzyl ester, 2-benzyl-oxycarbonylamino-succinic acid 1-benzyl ester
PubChem CID 6994509
IUPAC-Name 4-(Benzyloxy)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-oxobutansäure
SMILES OC(=O)CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 1-benzyl ester
Menge 5 g
Formelmasse 357.36
Reinheit (%) 95%