Learn More
N-(benzyloxycarbonyl)hydroxylamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357956 25 g 25 Gramm
11347956 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13175.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3426-71-9 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine reacts with cyclohepta-1,3-diene to produce 6-oxa-7-aza-bicyclo[3.2.2]non-8-ene-7-carboxylic acid benzyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamin reagiert mit Cyclohepta-1,3-dien zu 6-Oxa-7-Aza-Bicyclo[3.2.2non-8-en-7-Carbonsäure-Benzylester.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3426-71-9
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
MDL-Nummer MFCD00010642
InChI-Schlüssel PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl hydroxycarbamate, n-benzyloxycarbonyl hydroxylamine, n-carbobenzoxyhydroxylamine, carbamic acid, hydroxy-, phenylmethyl ester, n-benzyloxycarbonylhydroxylamine, benzylhydroxycarbamate, ccris 5076, carbamic acid, hydroxy-, benzyl ester, 1-06-00-00221 beilstein handbook reference, carbamic acid, n-hydroxy-, phenylmethyl ester
PubChem CID 18907
IUPAC-Name Benzyl-N-hydroxycarbamat
SMILES ONC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine
Schmelzpunkt 65°C to 70°C
Menge 25 g
Beilstein 1074034
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 167.17
Reinheit (%) ≥98%