Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-D-Valin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342756 5 g 5 Gramm
11332756 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08856.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1685-33-2 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1685-33-2
Summenformel C13H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 251.28
MDL-Nummer MFCD00065703
InChI-Schlüssel CANZBRDGRHNSGZ-LLVKDONJSA-N
Synonym z-d-val-oh, cbz-d-valine, n-benzyloxycarbonyl-d-valine, cbz-d-val-oh, n-cbz-d-valine, z-d-valine, n-carbobenzoxy-d-valine, benzyloxycarbonyl-d-valine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, d-valine, n-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 712434
IUPAC-Name (2R)-3-Methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-D-valine
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Menge 5 g
Beilstein 2056616
Optische Drehung +3.8° (c=2 in Acetic Acid)
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) ≥98%