Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-D-Phenylalanin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377226
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11377226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09102.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalanin wird zur Affinitätschromatographie von Proteasen wie dem extrazellulären fibrinogenolytischen Enzym von Aspergillus fumigatus verwendet. Im Körper dient es als primärer Vorläufer für die Biosynthese von Katecholaminen. Es wird auch verwendet, um der Stress-induzierten Analgesie beim Menschen entgegenzuwirken und wirkt zudem als Enkephalinase-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2448-45-5
Summenformel C17H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 299.326
MDL-Nummer MFCD00063151
InChI-Schlüssel RRONHWAVOYADJL-OAHLLOKOSA-N
Synonym z-d-phe-oh, n-cbz-d-phenylalanine, z-d-phenylalanine, cbz-d-phe-oh, n-carbobenzyloxy-d-phenylalanine, chembl63865, benzyloxycarbonyl-d-phenylalanine, n-benzyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-3-phenyl-2-phenylmethoxycarbonylamino propanoic acid, d-phenylalanine, n-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 675678
IUPAC-Name (2R)-3-Phenyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalanine
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 5 g
Beilstein 2817463
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Optische Drehung −5° (c=5 in Acetic Acid)
Formelmasse 299.33
Reinheit (%) ≥98%