Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-D-Methionin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15469688 5 g 5 Gramm
15459688 1 g 1 Gramm
15479688 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63152.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 28862-80-8 | C13H17NO4S | 283.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28862-80-8
Summenformel C13H17NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 283.34
MDL-Nummer MFCD00026043
InChI-Schlüssel FPKHNNQXKZMOJJ-LLVKDONJSA-N
Synonym z-d-met-oh, n-cbz-d-methionine, cbz-d-methionine, z-d-methionine, n-carbobenzoxy-d-methionine, r-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, z-l-methionine, carbobenzyloxy-d-methionine, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, pubchem14967
PubChem CID 1712153
IUPAC-Name (2R)-4-methylsulfanyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES CSCC[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-D-methionine
Schmelzpunkt 68°C to 72°C (decomposition)
Beilstein 2058695
Menge 5 g
Formelmasse 283.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest