Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-D-Glutaminsäure-1-Benzylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester, is used as a reagent in the synthesis of acyl peptides that act as immunostimulants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Benzyloxycarbonyl-D-Glutaminsäure 1-Benzylester wird als Reagenz zur Synthese von Acylpeptiden verwendet, die als Immunstimulanzien fungieren.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Essigsäure.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 5305848 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol and acetic acid. |
| Formelmasse | 371.39 |
| Reinheit (%) | 97% |