Learn More
Alfa Aesar™ N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-Hydroxy-L-Prolin-Methylester, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63993.MD
Additional Details : CAS : 64187-48-0 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438626
  • 30.26 CHF / 250 Milligramm
Verfügbar ab
19-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64187-48-0
279.292
VVKAGQHUUDRPOI-NEPJUHHUSA-N
688411
COC(=O)C1CC(CN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O
C14H17NO5
MFCD00055851
z-hyp-ome, 2s,4r-1-benzyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-l-4-hydroxyproline methyl ester, 1-benzyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-n-cbz-4-hydroxy-l-proline methyl ester, l-zhprome, z-l-hyp-ome, z-hydroxy-l-proline methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-hydroxy-, 2-methyl 1-phenylmethyl ester, 2s,4r
1-O-benzyl 2-O-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Spezifikation
N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-hydroxy-L-proline methyl ester
C14H17NO5
z-hyp-ome, 2s,4r-1-benzyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-l-4-hydroxyproline methyl ester, 1-benzyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-cbz-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-n-cbz-4-hydroxy-l-proline methyl ester, l-zhprome, z-l-hyp-ome, z-hydroxy-l-proline methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-hydroxy-, 2-methyl 1-phenylmethyl ester, 2s,4r
COC(=O)C1CC(CN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2)O
279.292
279.29
98%
250mg
64187-48-0
MFCD00055851
VVKAGQHUUDRPOI-NEPJUHHUSA-N
1-O-benzyl 2-O-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
688411
Flüssig
Gelb
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation