Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-1H-pyrazol-1-carboxamidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461586 5 g 5 Gramm
15451586 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54782.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152120-62-2
Summenformel C12H12N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.254
MDL-Nummer MFCD00274657
InChI-Schlüssel BXUMISWXFKCEIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-z-1h-pyrazole-1-carboxamidine, benzyl imino 1h-pyrazol-1-yl methyl carbamate, n-benzyloxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-carbobenzoxy-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n-z-1h-pyrazole-1-carboxamdne, benzyl n-imino 1-pyrazolyl methyl carbamate, benzyl imino-1h-pyrazol-1-yl methylcarbamate
PubChem CID 11857377
IUPAC-Name Benzyl (NE)-N-[Amino(Pyrazol-1-yl)Methyliden]Carbamat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=C(N)N2C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Menge 5 g
Formelmasse 244.25
Reinheit (%) ≥98%