Learn More
N-Benzylmalaminsäure,98 + %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11435387
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435387 100 g 100 Gramm
11415387 5 g 5 Gramm
11425387 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22726.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15329-69-8
Summenformel C11H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.213
MDL-Nummer MFCD00020482
InChI-Schlüssel BHWGQIYJCMMSNM-SREVYHEPSA-N
Synonym n-benzylmaleamic acid, z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2e-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid, n-benzyl maleamic acid, maleic acid monobenzylamide, z-3-benzylcarbamoyl-acrylic acid, 2z-3-n-benzylcarbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-4-benzylamino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 1549764
IUPAC-Name (Z)-4-(Benzylamino)-4-oxobut-2-ensäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylmaleamic acid
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 100 g
Beilstein 1212733
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) ≥98%