Learn More
N-Benzylidenemethylamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486247
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486247 5 g -
11496247 25 g 25 Gramm
11406257 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25161.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 622-29-7 | C8H9N | 119.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-29-7
Summenformel C8H9N
Molekulargewicht (g/mol) 119.167
MDL-Nummer MFCD00008294
InChI-Schlüssel HXTGGPKOEKKUQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylidenemethylamine, n-benzylidenemethanamine, benzylidenemethylamine, n-methylbenzaldimine, methanamine, n-phenylmethylene, benzylidenemethanamine, n-methylbenzylideneamine, methylamine, n-benzylidene, n-phenylmethylene methanamine, benzylidene-methyl-amine
PubChem CID 73954
IUPAC-Name N-Methyl-1-phenylmethanimin
SMILES CN=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylidenemethylamine
Dichte 0.967
Siedepunkt 66°C to 69°C (10 mmHg)
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.552
Menge 5 g
Beilstein 878278
Formelmasse 119.17
Reinheit (%) ≥98%