Learn More
N-Benzylglycin-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388206
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388206 25 g 25 Gramm
11378206 5 g 5 Gramm
11398206 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15200.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7689-50-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7689-50-1
Summenformel C9H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
MDL-Nummer MFCD00156934
InChI-Schlüssel BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine hydrochloride, benzylaminoacetic acid hydrochloride, 2-benzylamino acetic acid hydrochloride, bzl-gly-oh.hcl, n-benzylglycine hcl, bz-gly-oh.hcl, n-benzyl glycine hydrochloride, bzl-gly-oh inverted exclamation mark currencyhcl, benzylamino acetic acid hydrochloride, glycine, n-phenylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 2756624
IUPAC-Name 2-(Benzylamino)essigsäurehydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylglycine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 3915652
Menge 25 g
Formelmasse 201.65
Reinheit (%) ≥98%