Learn More
N-Benzylglycin-Ethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046638
36.44 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6436-90-4
C11H15NO2
193.25
MFCD00009174
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
80908
Ethyl 2-(benzylamino)acetat
CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6436-90-4
C11H15NO2
193.25
MFCD00009174
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
80908
Ethyl 2-(benzylamino)acetat
CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
N-Benzylglycine ethyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzylglycinethylester ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, das bei der organischen Synthese, in Pharmazeutika, in Agrochemikalien und im Bereich der Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Benzylglycine ethyl ester
Siedepunkt 102°C to 104°C (1mmHg)
Beilstein 2104816
Brechungsindex 1.5053
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%
Dichte 1.048
Menge 25 g
Flammpunkt 112°C (233°F)