Learn More
N-Benzylglycin-Ethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308286
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11308286
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15496.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
N-Benzylglycine ethyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzylglycinethylester ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, das bei der organischen Synthese, in Pharmazeutika, in Agrochemikalien und im Bereich der Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6436-90-4
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00009174
InChI-Schlüssel ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
IUPAC-Name Ethyl 2-(benzylamino)acetat
SMILES CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylglycine ethyl ester
Siedepunkt 102°C to 104°C (1mmHg)
Brechungsindex 1.5053
Beilstein 2104816
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Dichte 1.048
Menge 25 g
Flammpunkt 112°C (233°F)
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%