Learn More
N-Benzylglycin Ethyl-Ester 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10172940 50 g Glasflasche 50 Gramm
10040700 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172940 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105950500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6436-90-4
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00009174
InChI-Schlüssel ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
IUPAC-Name Ethyl 2-(benzylamino)acetat
SMILES CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylglycine ethyl ester
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 140°C to 142°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.5045 to 1.5065
Menge 50 g
Beilstein 12, 1060
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit