Learn More
N-Benzylformamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440148
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440148 100 g 100 Gramm
11420148 5 g 5 Gramm
11430148 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23722.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6343-54-0 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6343-54-0
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.166
MDL-Nummer MFCD00003281
InChI-Schlüssel IIBOGKHTXBPGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl formamide, n-phenylmethyl formamide, n-benzyl-formamide, unii-l363d92elk, formamide, n-phenylmethyl, formamide,n-phenylmethyl, chembl46293, n-benzyl formamide, n-benzylcarboxamide, n-formylbenzylamine
PubChem CID 80654
ChEBI CHEBI:41117
IUPAC-Name N-Benzylformamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylformamide
Schmelzpunkt 60°C to 61°C
Menge 100 g
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 99%