Learn More
N-Benzylethanamin (Benzylethylamin), Mikromol™
Artikelnummer. 30050119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050119 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050119 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0035.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Benzylethanamin (Benzylethylamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C9 H13 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Etilefrine Imp. F (EP), N-Benzylethanamine, Benzylethylamine, Etilefrine Hydrochloride Impurity F, Etilefrine Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
SMILES CCNCc1ccccc1
IUPAC-Name N-Benzylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Menge 100 mg
Formelmasse 135,1048 g/mol