Learn More
N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461488
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461488 5 g 5 Gramm
11451488 1 g 1 Gramm
11471488 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13841.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 61190-10-1 | C13H21NO2 | 223.316 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61190-10-1
Summenformel C13H21NO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.316
MDL-Nummer MFCD00051599
InChI-Schlüssel SXFVQTYQHWRYOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal, benzyl 2,2-diethoxyethyl amine, n-benzyl-n-2,2-diethoxyethyl amine, 2,2-diethoxyethyl benzylamine, acmc-20ak6r, benzylaminoacetaldehyde diethylacetal, benzyl-2,2-diethoxy-ethyl-amine, benzylamino-acetaldehyde diethyl acetal, n-benzyl 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 521961
IUPAC-Name N-benzyl-2,2-diethoxyethanamin
SMILES CCOC(CNCC1=CC=CC=C1)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Siedepunkt 115°C to 117°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.489
Menge 5 g
Beilstein 2694610
Formelmasse 223.32
Reinheit (%) 96%