Learn More
N-Benzyl-p-Toluolsulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide |
| CAS | 1576-37-0 |
| Summenformel | C14 H15 N O2 S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | BTS |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-benzyl-4-methylbenzolsulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 261.34 |
| Formelmasse | 261.0823 |