Learn More
N-Benzylnortropinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzylnortropinone |
| CAS | 28957-72-4 |
| Summenformel | C14 H17 N O |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17NO/c16-14-8-12-6-7-13(9-14)15(12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2/t12-,13+ |
| SMILES | O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2Cc3ccccc3 |
| IUPAC-Name | (1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]Octan-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.29 |
| Formelmasse | 215.131 |