Learn More
N-Benzyl-N-ethylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448717
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448717 10 g 10 Gramm
11458717 50 g 50 Gramm
11468717 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19882.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 92-59-1
Summenformel C15H17N
Molekulargewicht (g/mol) 211.31
MDL-Nummer MFCD00009037
InChI-Schlüssel HSZCJVZRHXPCIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylbenzylaniline, benzenemethanamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenylbenzylamine, benzylethylphenylamine, phenylethylbenzylamine, n-ethyl-n-benzylaniline, benzylamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenyl benzylamine, n-ethyl-n-phenylbenzenemethanamine, amine, benzyl ethyl phenyl
PubChem CID 7098
IUPAC-Name N-Benzyl-N-ethylanilin
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-N-ethylaniline
Dichte 1.03
Siedepunkt 163°C to 164°C (6 mmHg)
Flammpunkt >157°C (315°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 10 g
UN-Nummer UN2274
Beilstein 2099852
Merck Index 14,3769
Formelmasse 211.31
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.