missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylen)-amin

Artikelnummer. p-7033603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11434680 250 mg
11444680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11434680 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H50745.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 71718-88-2
Summenformel C13H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 196.253
MDL-Nummer MFCD08064239
InChI-Schlüssel DXDPRQLAIWIMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-n-pyridin-3-ylmethylene methanamine, n-benzyl-n-3-pyridylmethylene amine, benzyl pyridin-3-ylmethylidene amine, acmc-1bded, n-benzylpyridine-3-methaneimine, benzylpyridin-3-ylmethylene-amine, e-n-benzyl-1-pyridin-3-yl methanimine, benzenemethanamine,n-3-pyridinylmethylene, e-benzyl pyridin-3-ylmethylidene amine, 1e-3-phenyl-1-3-pyridyl-2-azaprop-1-ene
PubChem CID 3851439
IUPAC-Name N-Benzyl-1-Pyridin-3-ylmethanimin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=CC2=CN=CC=C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine
Menge 250 mg
Formelmasse 196.25
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.