Learn More
Alfa Aesar™ N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylen)-amin
Artikelnummer. 11434680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11434680 250 mg
11444680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434680 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H50745.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 71718-88-2
Summenformel C13H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 196.253
MDL-Nummer MFCD08064239
InChI-Schlüssel DXDPRQLAIWIMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-n-pyridin-3-ylmethylene methanamine, n-benzyl-n-3-pyridylmethylene amine, benzyl pyridin-3-ylmethylidene amine, acmc-1bded, n-benzylpyridine-3-methaneimine, benzylpyridin-3-ylmethylene-amine, e-n-benzyl-1-pyridin-3-yl methanimine, benzenemethanamine,n-3-pyridinylmethylene, e-benzyl pyridin-3-ylmethylidene amine, 1e-3-phenyl-1-3-pyridyl-2-azaprop-1-ene
PubChem CID 3851439
IUPAC-Name N-Benzyl-1-Pyridin-3-ylmethanimin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=CC2=CN=CC=C2
Especificaciones
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-N-(3-pyridylmethylene)amine
Menge 250 mg
Formelmasse 196.25
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.