Learn More
N-Benzyl-4-piperidon, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 106132500
Additional Details : CAS : 3612-20-2 Gewicht : 0.31500kg
Menge | 250mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
3612-20-2 | |
189.26 | |
SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N | |
19220 | |
C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2 |
C12H15NO | |
MFCD00006192 | |
1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one | |
1-Benzylpiperidin-4-on |
Spezifikation
N-Benzyl-4-piperidone | |
71°C | |
Glasflasche | |
1.06 | |
133.0°C to 135.0°C (7.0mmHg) | |
250mL | |
3612-20-2 | |
100.0 | |
C12H15NO | |
21,IV,3189 | |
Solubility in water: 12g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, d.m.f.,, acetone and chloroform | |
C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2 | |
189.26 | |
189.26 | |
99% |
1.0600g/mL | |
Authentic | |
1.5390 to 1.5410 | |
0.5% max. | |
Farblos bis Strohgelb | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00006192 | |
1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one | |
SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N | |
1-Benzylpiperidin-4-on | |
19220 | |
Ölige Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
- N-Benzyl-4-piperidone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /