Learn More
N-Benzyl-4-Fluorobenzimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414078 250 mg 250 Milligramm
15404078 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57629.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird in der mikrowellenunterstützten Methode zur Umwandlung von Alkoholen in substituierte Amide mit Envirocat EPZG als Katalysator verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 725-38-2
Summenformel C14H12FNO
Molekulargewicht (g/mol) 229.254
InChI-Schlüssel XCRBOSJQBAFSMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide,4-fluoro-n-phenylmethyl, n-benzyl-4-fluoro-benzamide, 4-fluorophenyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 826977
IUPAC-Name N-benzyl-4-Fluorbenzamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-4-fluorobenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 229.25
Reinheit (%) 97%