Learn More
N-Benzyl-4-Chloro-N-Isopropyl-3-Nitrobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495156 250 mg 250 Milligramm
15485156 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59646.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321531-52-6
Summenformel C17H17ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 332.784
MDL-Nummer MFCD01212444
InChI-Schlüssel NGZSJSBJVCIBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyl-4-chloro-n-isopropyl-3-nitrobenzamide, n-benzyl-4-chloro-3-nitro-n-isopropylbenzamide, n-benzyl-4-chloro-n-isopropyl-3-nitro-benzamide, n-benzyl-4-chloro-3-nitro-n-propan-2-yl benzamide, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-methylethyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 799135
IUPAC-Name N-benzyl-4-Chlor-3-nitro-N-propan-2-ylbenzamid
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-4-chloro-N-isopropyl-3-nitrobenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 332.78
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.